Imprimer
Coelenterazine f, Qualité ultra pure calcium indicator
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
21152 21158
AATB21152EA 152 EUR
AATB21152 AATB21158
Coelenterazine f, Qualité ultra pure calcium indicator
Coelenterazine f
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Luminescent calcium probe
  • Brighter signal
  • Recombinant protein
Numéro CAS: 123437-16-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e41a988f7eaede6dbea324ae7cd7a849aa53916d&vid=0f9cf7a2fddaa2309df37d5e16001e6f42e08e19&prid=web&clid=SAPDAM