FLUO 3/AM ≥95%, qualité ultra pure
Marques : AAT BIOQUESTTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester, 1-[Amino-5-(2,7-dichloro-6-acetomethoxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)phenoxy]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid pentaacetoxy-methyl ester
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formule:
C₅₁H₅₀Cl₂N₂O₂₃ |
Numéro CAS:
121714-22-5 ADR: 5,II |