Cal Green™ 1, AM calcium indicator
Marques : AAT BIOQUESTTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Cal Green™ 1 (AAT Bioquest) is the same molecule to Calcium Green-1 (Invitrogen).
- Cell permeable
- Calcium-dependent fluorescence
Formule:
C₅₉H₅₃Cl₂N₃O₂₆ |
Numéro CAS:
186501-28-0 ADR: 5,II |