Imprimer
Propidium iodure ≥95%
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
17515 17516
AATB17515EA 152 EUR
AATB17515 AATB17516
Propidium iodure ≥95%
Propidium iodure
Propidium iodide (PI) belongs to the same chemical class of ethidium bromide.
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=085475064cff8c793fdaa4959276bd926a3c1086&vid=79974f8419e286e090738cd444cca461a2358bed&prid=web&clid=SAPDAM