Imprimer
BG-NH2 pour la fusion SNAP-tag
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): O6-(4-Aminomethyl-benzyl)guanine, 6-((4-(Aminomethyl)benzyl)oxy)-7H-purin-2-amine
12560 12561
AATB12560EA 307 EUR
AATB12560 AATB12561
BG-NH2 pour la fusion SNAP-tag
BG-NH2
BG-NH2 is a carboxy-reactive building block for preparing of SNAP substrates from the NHS esters or other amine-reactive forms of labels or biological targets.
  • SNAP substrate building block
  • Carboxy-reactive
Formule: C₁₃H₁₄N₆O
Numéro MDL: MFCD22577247
Numéro CAS: 674799-96-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb86cd6e66e8b46395e45ac0cbac7f764c00287f&vid=f1d7ef50bbe7ac933853de2c6e3fb2c97f98dc03&prid=web&clid=SAPDAM