4-Methylumbelliferyl phosphate ≥95%
Marques : AAT BIOQUESTTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phosphoric Acid 4-Methylumbelliferyl Ester, 4-Methylumbelliferyl phosphoric acid, 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl dihydrogen phosphate
A fluorogenic substrate for phosphatases.
Formule:
C₁₀H₉O₆P Poids moléculaire: 256.15 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00016969 Numéro CAS: 3368-04-5 ADR: 5 II |