Imprimer
Lave-pipettes/rinceur, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5245-0040 5245-0050
NALG5245-0040EA 499 EUR
NALG5245-0040 612-1829
Lave-pipettes/rinceur, Nalgene®
Pipettes Lave-pipettes
Pour le lavage et le rinçage de pipettes. Insérez un panier pour pipettes rempli. Fixez-le au robinet d'eau ou d'eau déminéralisée de votre évier et au système d'évacuation pour profiter d'un cycle de remplissage et de vidange automatique. Le cycle se répète jusqu'à ce que l'alimentation en eau soit coupée.
  • Une seule pièce, étanche, sans soudure et fabriqué en PE-HD résistant
  • Le large diamètre du tube permet à l'eau d'être complètement vidangée et offre des cycles plus rapides
  • L'entrée d'eau est conçue pour empêcher tout retour de l'eau contaminée dans la conduite d'eau, même si la pression chute
  • Il est possible de ralentir les cycles sans fixation simplement en réduisant le débit de l'alimentation en eau
  • Fonctionne parfaitement même sous faible pression d'eau
Informations de commande: Baskets are sold separately.