Imprimer
Systèmes d'eau ultrapure, arium® basic
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 5290 EUR
171-0392 171-0393
Systèmes d'eau ultrapure, arium® basic
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Le système arium® basic génère de l'eau ultrapure ASTM type I et est utilisé dans les applications critiques et les analyses de routine. Rationalisé de manière à intégrer les fonctions les plus importantes pour la production d'eau ultrapure de grande qualité, le système arium® basic est une alternative rentable pour les utilisateurs avertis. Il est également très facile à utiliser.
  • Conception compacte, utilisation flexible et maintenance simple
  • Interface d'opérateur verre novatrice avec fonction tactile
  • Distribution commandée par programmation
  • Mesure de conductivité de l'eau produite
  • Fonctions d'alarme et de service prises en charge par des affichages graphiques
Les systèmes sont disponibles en modèles pour paillasse ou à fixation murale.
Informations de livraison: Le système est fourni sans cartouche. Celle-ci doit donc être commandée séparément. Référez-vous aux kits de cartouches pour arium® basic.