Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nitric acid solution
Formule:
HNO₃ Poids moléculaire: 63.01 g/mol Point d'ébullition: 87 Point de fusion: -42 Densité: 1.51 |
Numéro MDL:
MFCD00011349 Numéro CAS: 7697-37-2 Indice Merck: 13,06610 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 20 °C |