Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement pour la version de base jusqu'à 50 °C, pour la version HT jusqu'à 95 °C avec immersion dans des bains-marie, jusqu'à 200 °C dans des étuves. Filetage M4 intégré dans la plaque à fond en acier inoxydable (uniquement pour le MIXdrive 1 XS, version de base).
- Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
- Mélange sans saccade
- Submersible dans des bains-marie et bains d'huile
- Adapté pour une utilisation dans des incubateurs à CO₂
Classe de protection : IP 68
Unité de contrôle externe (à commander séparément):
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique pour les réglages de la vitess
MIXcontrol 20. Plage de vitesse: 100 - 1600 min-1:
Unité de contrôle en acier inoxydable pour la connexion d'un agitateur MIXdrive. Uniquement pour MIXdrive 1 ou 1 HT. Réglage de l'alimentation en 4 étapes (25/50/75/100%), non adaptée pour une utilisation dans des incubateurs MIXdrive.
MIXcontrol eco. Plage de vitesse: 120 - 1200 min-1:
Unité de contrôle dans un moulage plastique pour la connexion d'un agitateur MIXdrive. Sans QuickSet, fonction mémoire et affichage.
Certifications: Classe de protection : IP 20