Imprimer
Agitateurs magnétiques multi-positions, série MIXdrive
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40215 40206 40260 40060 40006 40015
442-0787EA 2690 EUR
442-0787 442-0786 442-0788 442-0785 442-0783 442-0784
Agitateurs magnétiques multi-positions, série MIXdrive
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement allant jusqu'à 50 °C pour la version de base, jusqu'à 95 °C pour la version haute température (HT) en immersion dans des bains-marie, et jusqu'à 200 °C dans des étuves.
  • Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
  • Mélange sans saccade 100% synchronisé
  • Submersible dans des bains-marie et bains d'huile
  • Idéales pour une utilisation en incubateur à CO₂
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique du réglage de la vitesse
Classe de protection : IP 20
MIXcontrol 20. Plage de vitesse: 100 - 1600 min-1
Unité de contrôle en acier inoxydable pour la connexion d'un agitateur MIXdrive. Réglage de l'alimentation en quatre étapes.
MIXcontrol 40. Plage de vitesse: 100 - 2000 min-1
Unité de contrôle en acier inoxydable pour la connexion de deux agitateurs MIXdrive. Réglage de la puissance en dix étapes.
MIXcontrol eco. Plage de vitesse: 120 - 1200 min-1
Unité de contrôle dans un moulage plastique pour la connexion d'un agitateur MIXdrive. Sans QuickSet, fonction mémoire et affichage.
Certifications: IP 68.
Informations de commande: Commande externe (l'unité doit être commandée séparément).