Imprimer
Congélateurs à très basse température, TSX Universal
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TSX40086FA TSX50086FA TSX60086FA TSX70086FA
471-1315EA 20000 EUR
471-1315 471-1316 471-1317 471-1318
Congélateurs à très basse température, TSX Universal
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs ULT de la série universelle TSX représentent le summum de la fiabilité, de la durabilité et de l'innovation, intégrant les connaissances de plus de 80 ans d'expérience pour améliorer chaque aspect du système. Les mises à jour des compresseurs à vitesse variable ont rendu le TSX Universal adaptable à tous les flux de travail. Disponibles en quatre capacités, ils sont certifiés ENERGY STAR® avec une amélioration de l'efficacité énergétique de 33 %, labellisés ACT et produits dans une installation certifiée Zéro déchet mis en décharge.
  • La technologie Universal V-Drive offre une variation de crête plus serrée, des temps de récupération plus rapides, une diminution de la consommation d'énergie et un temps d'arrêt amélioré.
  • Interface utilisateur améliorée : Écran tactile capacitif complet de 7 pouces
  • Temps de rentrée rapide réduits : L'orifice de décompression amélioré permet une rentrée en seulement 30 secondes, contribuant ainsi à garantir un accès ininterrompu au congélateur
  • Plage de consigne étendue : −40 à −86 °C
  • Tension universelle : Fonctionne sur 100 à 230 V, 50/60 Hz, rationalisant les stratégies d'approvisionnement et de qualification depuis les premières R&D jusqu'aux essais cliniques mondiaux
  • Mises à jour simplifiées : Le logiciel embarqué rationalise le démarrage et l'intégration, facilitant ainsi l'accès et l'installation des dernières mises à jour pour un accès continu aux nouvelles fonctionnalités.
  • Garantie leader du secteur : 12 ans sur les pièces du compresseur et cinq ans sur l'unité
Un bruit silencieux inférieur à 44 dBA permet au TSX Universal ULT d'être placé n'importe où sans provoquer de pollution sonore. Les solutions d'intégration de connectivité aident à surveiller, partager et analyser les données, permettant des processus rationalisés et de meilleurs résultats de recherche.
En intégrant les principes de durabilité environnementale à chaque étape de conception, l'impact environnemental de ces produits est réduit dès le début du processus de conception, contribuant ainsi à respecter notre engagement d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 tout en aidant les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Notre stratégie se concentre sur cinq domaines d’impact clés : Moins dangereux, moins de déchets, plus économe en énergie, emballé de manière responsable et durée de vie prolongée. Tous les ULT universels TSX dépassent largement les critères ENERGY STAR actuels et sont positionnés pour répondre aux exigences de plus en plus strictes à l’avenir.
Choix de quatre capacités : 400, 500, 600 et 700 (boîte de 50,8 mm)
Certifications: Certificat de conformité, déclaration de conformité CE, certification d'étalonnage, feuilles de journal de test QC et graphiques de température QC.
Informations de commande: Accessoires à commander séparément. Les options et accessoires installés sur site doivent être installés par un professionnel qualifié. Les options incluent des intérieurs en acier inoxydable, cinq portes intérieures, des racks, des systèmes de secours LN2 et CO2, un voyant d'état, des documents IQ/OQ et des serrures électroniques.