Imprimer
Agitateur magnétique pour cultures cellulaires, série bioMIXdrive
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 1430 EUR
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Agitateur magnétique pour cultures cellulaires, série bioMIXdrive
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Systèmes d'agitation pour un mélange précautionneux des cultures cellulaires. Adaptés aux flacons de culture avec systèmes d'agitateurs et de billes de rotation. Le boîtier en acier inoxydable fermé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières.
  • Mélange extrêmement lent et sans aucune secousse
  • Submersible dans les bains-marie
  • Conçu pour un fonctionnement longue durée dans les incubateurs à CO₂
Classe de protection: IP 68.
Unité de contrôle externe (à commander séparément).
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique du réglage de la vitesse
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Unités de contrôle pour la connexion d'un agitateur bioMIXdrive 1, 2, 3 ou 4. Réglage de la puissance en dix étapes. Le bioMIXcontrol S est empilable.
bioMIXcontrol MS4: Unité de contrôle pour connecter quatre agitateurs bioMIXdrive 1. Réglage de la vitesse individuel et indépendant pour chaque connexion.
Certifications: Classe de protection: IP 20.