Imprimer
Flacons de Culture Cellulaire Advanced TC™
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
690975_200 658970_120 658975_120 660960_50 660975_50 661975_40
392-0259EA 652 EUR
392-0259 392-0234 392-0235 392-0236 392-0237 392-0241
Flacons de Culture Cellulaire Advanced TC™
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Flacons de culture cellulaire à bouchon standard ou ventilé avec une surface de culture modifiée afin d’optimiser la pousse et leur proliferation de cellules spécifiques. Le renforcement de l’adhérence et un taux de croissance plus élevé améliorent et accélèrent la prolifération des cellules, telles que les cellules primaires ou délicates. En complément, la surface Advanced TC™ facilite une adhérence cellulaire uniforme et homogène, augmentant le rendement et réduisant l'élimination de cellules, par exemple au cours des étapes automatisées de lavage. Exempt d'ADNase, ARNase, ADN humain et substances cytotoxiques.
  • Bouchon standard ou ventilé
  • Augmentation de l’adhérence des cellules, fixation uniforme et homogène des cellules et croissance homogène des cellules
  • Morphologie similaire aux conditions in vivo
  • Accroissement du rendement, conditions de culture optimales pour cellules sensibles
  • Adapté pour une utilisation en milieu appauvri en serum ou sans serum
  • Stockage à température ambiante pendant 2 ans