Imprimer
Erlenmeyers avec baffles, avec ou sans bouchons à vis avec membrane, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
212833655 212834454 212835459 212834405
214-0234EA 38 EUR
214-0234 214-0235 214-0340 392-0393
Erlenmeyers avec baffles, avec ou sans bouchons à vis avec membrane, DURAN®
Ballons Flacons Erlenmeyers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, sans ou avec bouchon à vis en PP, doté d'une membrane en PTFE.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Les quatre baffles créent un flux turbulent, ce qui augmente la surface du liquide et favorise l'échange des gaz par rapport aux Erlenmeyers à fond plat. Doté ou pas d'un bouchon à vis avec membrane en PTFE de 0,2 μm (GL 45); le bouchon et la fiole sont autoclavables. Avec graduations et zone d'étiquetage blanche.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots).