Les plaques chauffantes d'agitation sont dotées de 6 ou 15 positions d'agitation puissantes. Les unités sont équipées d'un affichage numérique clair permettant de paramétrer la vitesse et la puissance des agitateurs ainsi que la température du chauffage intégré. La procédure SoftStart assure un centrage fiable et une accélération sécurisée du barreau d'agitation. La plaque chauffante est en alliage d'aluminium recouvert de PTFE pour assurer une résistance chimique et un nettoyage simple.
- Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
- Agitateur avec réglage de la puissance en dix étapes
- Agitation sans saccade 100% synchronisée
- Protection indépendante contre la surchauffe à l'intérieur de la plaque chauffante
Informations de livraison: Fournis avec une unité de contrôle 2mag heatMIXcontrol et prise EU, UK ou CH ainsi qu'avec un limiteur de surchauffe réglable pour une protection supplémentaire du contrôleur de température.