Imprimer
Gants résistants aux coupures Krytech 643
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34643010 34643011 34643016 34643017 34643018 34643019
MAPA34643010EA 201 EUR
MAPA34643010 MAPA34643011 MAPA34643016 MAPA34643017 MAPA34643018 MAPA34643019
Gants résistants aux coupures Krytech 643
Gants
Le KryTech 643 est confortable, souple et respirant sans aucun compromis sur la protection contre les coupures et la durabilité. Il peut être utilisé avec des appareils tactiles et des écrans tactiles.
  • Un gant tressé sans couture pour un maximum de confort, de dextérité et de souplesse tout en offrant une protection optimale contre les coupures
  • Utilisation prolongée garantie par notre procédé exclusif RESICOMFORT
  • Sans substances nocives : OEKO-TEX® standard 100, sans DMF
  • Finition intérieure support textile sans couture à partir de fibres HDPE
  • Finition extérieure grip renforcé
  • Approuvé dermatologiquement
  • Jauge : 15
Il peut être utilisé avec des appareils tactiles et des écrans tactiles. Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur les tôles et les verres avant peinture. Lavable une fois à 40 °C sans altération des performances*
* Tests réalisés sur des gants non portés qui diffèrent de la réalité du terrain.
Certifications: Certifié ISO. Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Ce produit ne contient pas plus de 0,1 % de substance extrêmement préoccupante (SVHC) ou de toute substance incluse dans l'annexe XVII du règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH). Certificat UE de type ou certificat d'examen CE de type : 0075/014/162/10/20/2586. Délivré par l'organisme notifié n° : 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon. Cedex 07- FRANCE.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant