Imprimer
Microplaques 96 et 384 puits de culture cellulaire, Advanced TC™
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
655980_100 655982_160 655983_32 655986_32 675986_32 781983_32 781986_32 788986_60
392-0227EA 826 EUR
392-0227 392-0228 392-0229 392-0230 392-0248 392-0264 392-0265 392-0269
Microplaques 96 et 384 puits de culture cellulaire, Advanced TC™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Microplaques avec surface de culture modifiée afin d’optimiser les caractéristiques et fonctions cellulaires. Le renforcement de l’adhérence et un taux de croissance plus élevé améliorent et accélèrent la prolifération des cellules. En complément, la surface Advanced TC™ facilite une adhérence cellulaire uniforme et homogène, augmentant le rendement et réduisant l´élimination de cellules, par exemple au cours des étapes automatisées de lavage. Analysé pour detection ADNase, ARNase et ADN humain.
  • Augmentation de l’adhérence des cellules
  • Morphologie similaire aux conditions in vivo
En savoir plus