Lorsqu'ils sont fixés à l'aide de ruban pour autoclave ou d'élastiques, ces emballages BHD bleus constituent une barrière microbienne efficace contre les sources externes de contamination.
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur, mais également compatible avec l'ETO ou l'irradiation gamma
- Traité pour être hydrofuge et résistant à l'alcool
- Tissu non tissé léger, composé de pulpe de bois naturel et de fibres de polyester liées par un liant en résine
- Barrière microbienne suffisante
- Propriétés de barrière bactérienne supérieures à celles du lin
- Les rubans de stérilisation adhèrent fermement et s'enlèvent facilement
- Choix idéal pour les plateaux légers, les cuvettes et les serviettes
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Ne contient pas de latex naturel
- Traitées et emballées dans des salles blanches certifiées ISO
Ces emballages polyvalents repoussent les liquides et constituent une excellente barrière contre les bactéries en suspension dans l'air. Le mélange non tissé de cellulose et de polyester, doux et drapable, ne peluche pratiquement pas et contribue à protéger le contenu de l'emballage contre la contamination.
Certifications: Certificats de conformité.