Les masques stériles pour salles blanches sont dotés d'extensions latérales en Tyvek® pour éviter l'exposition de la peau. Le double élastique du serre-tête facilite la mise en place du masque comparé aux attaches. La conception anti-buée optionnelle empêche les lunettes de sécurité de s'embuer et le masque de glisser.
- Les extensions latérales Tyvek® offrent une zone de couverture plus large et un meilleur ajustement, tout en empêchant la peau d'être exposée
- Une bande adhésive facultative au niveau du nez empêche la formation de buée sur les lunettes de protection
- La conception innovante empêche le masque de glisser, réduisant ainsi les risques de contamination et les coûts importants de matériel et de main-d'œuvre
- Évite les observations fréquemment relevées par les inspecteurs lors des audits concernant l'exposition de la peau du visage dans les zones de traitement aseptique
- Emballé dans des sachets Tyvek® à chevrons
Les opérateurs aseptiques sont plus efficaces et productifs lorsqu'ils peuvent voir clairement et qu'ils sont confortablement installés.
Certifications: Certificats de stérilité et de conformité.
Cdt: 25 masques par pochette Tyvek® à chevrons. Chaque emballage est étiqueté avec un numéro de lot pour la traçabilité et une date de péremption. Chaque sachet Tyvek® est fourni dans un sac en polyéthylène scellé.