Imprimer
Sacs d'incubation et de transport de plaques en milieu pré-stérilisé
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SBBMGTVKSS0608 SBBMGTVKSS0810 SBBMGTVKSS1012 SBBMGTVKSS1617
129-2904EA 1420 EUR
129-2904 129-2905 129-2908 129-2909
Sacs d'incubation et de transport de plaques en milieu pré-stérilisé
Sachets Poches de stérilisation
Éliminez les risques et les dépenses liés à la recherche des causes fondamentales des faux positifs grâce au système de sacs d'incubation et de transport de plaques stériles de Keystone Cleanroom Products.
  • Prêt à l'emploi
  • Stérilité validée
  • L'emballage Tyvek/Mylar comporte des crochets à chaque coin pour faciliter l'utilisation dans les isolateurs
  • L'emballage Tyvek est compatible avec les cycles de décontamination VHP
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO
  • Les sachets auto-obturants Tyvek Peel contiennent les plaques de milieu qui sont
En savoir plus