Imprimer
Housses SMS autoclavables Super-Duty bleues
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MFKCRP600-05 MFKCRP600-07 MFKCRP600-08 MFKCRP600-16 MFKCRP600-03 MFKCRP600-06 MFKCRP600-09 MFKCRP600-18 MFKCRP600-12 MFKCRP600-04
129-4020EA 1900 EUR
129-4020 129-4022 129-4023 129-4016 KACCMFKCRP600-03 KACCMFKCRP600-06 KACCMFKCRP600-09 KACCMFKCRP600-18 KACCMFKCRP600-12 KACCMFKCRP600-04
Housses SMS autoclavables Super-Duty bleues
Housses
Cette housse de manchon autoclavable SMS de 88 g/m² constitue une excellente barrière microbienne, idéal pour les applications de production pharmaceutique.
  • Élimine les résidus de ruban autoclave
  • Hydrophobe, résistant à la déchirure et à la perforation
  • Crée un second niveau de protection lors de la présentation aseptique et de l'installation du matériel
  • Conçu pour les cycles autoclaves (121 à 135 °C)
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Utilisé conjointement avec un sac secondaire pour autoclave, il constitue un système d'emballage efficace
  • Fabriqué aux États-Unis
Il n'est plus nécessaire de découper des feuilles de matériaux d'emballage pour la stérilisation et de les fixer avec du ruban adhésif pour autoclave et des élastiques. Cette approche rentable, qui permet de gagner du temps, normalise le processus de préparation des équipements, minimise la production de particules, tout en garantissant une bonne technique aseptique lors du retrait après la stérilisation.
Certifications: Des certificats de conformité sont envoyés avec chaque livraison.
Cdt: Emballés en salle blanche dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication. Les housses sont emballées à 100 par sac.