Imprimer
Housses d'équipement GMP à revêtement Tyvek® gris bloquant la lumière UV
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
COVGTVK363235Z COVGTVK363268Z COVGTVK563666Z COV2PGTVK60445 COVGTVK604860Z COVGTVK563852Z
129-2900EA 7080 EUR
129-2900 129-2901 129-2902 129-2898 129-2833 129-2867
Housses d'équipement GMP à revêtement Tyvek® gris bloquant la lumière UV
Housses
Housses grises Tyvek® GMP bloquent les rayons UV, qui peuvent endommager les produits biotechnologiques - sensibles à la lumière. À utiliser dans tout environnement de fabrication pharmaceutique pour protéger les équipements nettoyés contre la contamination.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Bloque les rayons UV
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des SOP
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Les housses grisesTyvek® bloquant la lumière UV peuvent être utilisées dans tous les environnements de fabrication pharmaceutique pour aider à minimiser les risques de contamination microbienne et particulaire.
Certifications: Certificats de conformité inclus.
Cdt: Les housses sont emballées individuellement dans des sachets en polyéthylène, 1 par sachet en polyéthylène étiqueté avec le numéro de lot et la date de production.