Imprimer
Gants de protection contre les coupures HexArmor Helix® 3033
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6066806 6066807 6066808 6066809 6066810 6066811
UVEX6066806EA 11.2 EUR
UVEX6066806 UVEX6066807 UVEX6066808 UVEX6066809 UVEX6066810 UVEX6066811
Gants de protection contre les coupures HexArmor Helix® 3033
Gants
Gants HexArmor Helix 3033 sont des gants de calibre 13 en HPPE et fibres d'acier avec une protection contre les coupures à 360°.
  • Gant sans couture pour un confort et une respirabilité accrus
  • Mobilité et tactilité ultimes
  • Convient aux zones sèches et légèrement humides
  • Offre une résistance à l'abrasion
  • Pré-rétréci et pré-lavé
Un poignet en tricot élastique empêche la pénétration de la saleté dans le gant. Peut être utilisé directement en contact avec les aliments ou comme sous-gant avec une solution de revêtement plus appropriée. Ces gants de protection sont tricotés serré et se composent de fibres solides et extrêmement résistantes à l'abrasion.
Ces gants de protection sont tricotés serré et se composent de fibres solides et extrêmement résistantes à l'abrasion. Ces gants en tricot confortables sont une série sans couture utilisée pour la plupart des tâches.
Certifications: Couche extérieure testée selon la norme FDA 21 CFR 177.1630 pour le contact alimentaire.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant