Marqueurs de poids moléculaire des protéines et peptides
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pour la détermination précise du poids moléculaire des échantillons de protéines non caractérisés par comparaison avec les solutions standard soigneusement sélectionnées.
- Bandes nettes et transparentes pour faciliter les mesures de distances de migration
- Les bandes peuvent être visualisées par l'utilisation de colorants de protéines totales Deep Purple™, de Coomassie® Brilliant Blue, ou de coloration à l'argent
Informations de commande: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.