Imprimer
Gants résistants à la chaleur, gants pour déchets biologiques dangereux autoclavables Clavies®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H132010000 H132010001
112-1990EA 124 EUR
112-1990 112-1991
Gants résistants à la chaleur, gants pour déchets biologiques dangereux autoclavables Clavies®
Gants
Ces gants souples en coton éponge pliables sont idéaux pour la manipulation d'objets chauds sortant de l'autoclave ou du four, ou pour assurer une autre protection thermique en laboratoire, dans les écoles ou dans l'industrie. Ils protègent les mains et les avant-bras lors du déchargement de l'autoclave.
  • Couleur orange vif pour une bonne visibilité et une identification immédiate
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 232 °C
  • Disponibles avec une manchette plus longue (28 cm), idéaux pour une utilisation dans de plus grands autoclaves
  • Les pièces en coton éponge peuvent être lavées et séchées en machine