Imprimer
Kit Ready-to-Load™, identification génétique par l'ADN de type I : ID de l'ADN par les schémas de fragmentation définis par la restriction
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
109 109-C
EDVO109EA 109 EUR
EDVO109 EDVO109-C
Kit Ready-to-Load™, identification génétique par l'ADN de type I : ID de l'ADN par les schémas de fragmentation définis par la restriction
Matériel éducatif Matériel éducatif de médecine légale Kits pour médecine légale
Les concepts de base de l'identification génétique par l'ADN sont présentés dans ce kit Ready-to-Load™, qui permet de comparer l'ADN trouvé sur des scènes de crime avec des ADN de suspects. Les empreintes digitales sont séparées par électrophorèse sur gel d'agarose et les étudiants déterminent qui pourrait avoir commis le crime.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 µl ou volume fixe 40 µl) avec pointes, et caisson lumineux blanc recommandé.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.