Kits mixtes Western Blotting, Amersham ECL Plex™
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les kits mixtes Western Blotting Amersham ECL Plex™ offrent un système complet de Western Blotting fluorescent, avec des conjugués Cy3 de meilleure formulation pour une base inférieure.
Informations de livraison: chaque paquet contient suffisamment de réactifs pour au moins 1000 cm² de membrane : chèvre anti-IgG de souris conjugué Cy3 ECL Plex™, 150 µg ; chèvre anti-IgG de lapin conjugué Cy5 ECL Plex™, 150 µg ; marqueurs Rainbow™ fluorescents ECL Plex™, 120 µl ; Hybond ECL™, 10×10 cm, 10 feuilles ou Hybond™-LFP, 20×20 cm, 3 feuilles.