Marqueurs de poids moléculaire, marqueur Amersham™ ECL™ Plex™ fluorescent Rainbow™
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les marqueurs Amersham™ ECL™ Plex™ fluorescents Rainbow™ sont des marqueurs de poids moléculaire des protéines optimisés pour une utilisation avec le système de détection de blotting ECL™ Plex™ Western. Ils sont conçus pour fournir des bandes de marqueurs visibles sur les gels et les membranes, ainsi que des images fluorescentes à l'aide de canaux Cy3 et Cy5.
- Large spectre de couleurs pour une identification facile des bandes
- Bandes plus fines et plus intenses sur les gels et les transferts
- Formulations prêtes à charger