Imprimer
Ready-to-Load™ Kits, PCR
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
103 103-C
EDVO103EA 109 EUR
EDVO103 EDVO103-C
Ready-to-Load™ Kits, PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Le kit PCR Ready-to-Load™ permet d'initier les étudiants aux principes et aux applications de la réaction en chaîne par polymérase (PCR). Cette expérience de simulation n'implique pas d'ADN humain et ne nécessite pas de thermocycleur.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
Autres éléments nécessaires: cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 µl ou volume fixe 40 µl) avec pointes, et caisson lumineux blanc recommandé.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants: instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.