Imprimer
Kits Ready-to-Load™, schémas de clivage de l'ADN par les enzymes de restriction
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
102 102-C
EDVO102EA 109 EUR
EDVO102 EDVO102-C
Kits Ready-to-Load™, schémas de clivage de l'ADN par les enzymes de restriction
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
L'ADN plasmidique et l'ADN lambda sont prédigérés par des endonucléases de restriction qui reconnaissent et coupent l'ADN double brin dans des séquences de base définies ou à proximité. Les éléments digérés sont séparés par électrophorèse sur gel d'agarose.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
Autres éléments nécessaires: cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 µl ou volume fixe 40 µl) avec pointes, et caisson lumineux blanc recommandé.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.