Bleu de méthylène, InstaStain® stain_DNA, Electrophoresis
Marques : EDVOTEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, Chlorure de méthylthioninium
Les feuilles de bleu de méthylène InstaStain® colorent les gels en quelques minutes et leur donnent une coloration uniforme et de haute qualité, avec d'excellents résultats pour la photographie. Elles sont écologiques dans la mesure où elles évitent l'utilisation de grandes quantités de colorants liquides et la production de déchets.
They are environmentally friendly, avoiding large amounts of liquid stain and waste disposal.
Formule:
C₁₆H₁₈ClN₃S Poids moléculaire: 319.86 g/mol Point de fusion: 180 |
Numéro MDL:
MFCD00150008 Numéro CAS: 61-73-4 Indice Merck: 12,06137 |