Le kit Ready-to-Load™ d'enseignement relatif à l'identification génétique montre comment les preuves basées sur l'ADN sont employées aujourd'hui en médecine légale. Cette expérience offre des résultats variés en fonction des profils d'empreinte génétique sélectionnés.
- Pour 6 groupes de laboratoire
- Réalisation : 50 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipette automatique avec pointes, balance, micro-ondes ou plaque chauffante, bain-marie à 65 °C, système de visualisation lumineux blanc.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, bleu de méthylène InstaStain®, colorant liquide de bleu de méthylène Plus et pipettes de transfert à micropointes.