Imprimer
Kits Ready-to-Load™, détection de la maladie de la vache folle
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
117 117-C
EDVO117EA 109 EUR
EDVO117 EDVO117-C
Kits Ready-to-Load™, détection de la maladie de la vache folle
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également appelée maladie de la vache folle, est une infection neurodégénérative mortelle des bovins. La consommation de viande de bœuf infectée par l'ESB est tenue pour responsable d'une infection similaire chez les humains, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dans cette expérience, les étudiants examinent des produits PCR simulés issus de différents broyeurs afin de déterminer les violations éventuelles de l'interdiction d'alimentation du bétail avec des protéines animales.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 µl ou volume fixe 40 µl) avec pointes, et caisson lumineux blanc recommandé.
Informations de livraison: Instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.