Imprimer
Kits Ready-to-Load™, détection de gènes drépanocytaires (dans l'ADN)
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
116 116-C
EDVO116EA 109 EUR
EDVO116 EDVO116-C
Kits Ready-to-Load™, détection de gènes drépanocytaires (dans l'ADN)
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Ce kit Ready-to-Load™ permet de montrer comment une enzyme de restriction peut être utilisée pour le criblage de l'ADN dans le but de rechercher une anémie drépanocytaire.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 µl ou volume fixe 40 µl) avec pointes, et caisson lumineux blanc recommandé.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.