Imprimer
Kits Ready-to-Load™, principes et pratique de l'électrophorèse sur gel d'agarose
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
101-C 101
EDVO101-CEA 164 EUR
EDVO101-C EDVO101
Kits Ready-to-Load™, principes et pratique de l'électrophorèse sur gel d'agarose
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Kit Ready-to-Load™ permettant de montrer comment l'électrophorèse sépare les molécules selon la taille et la charge.
  • Pour 6 gels
  • Réalisation: 45 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes réglables (5 à 50 µl) avec pointes, balance et micro-ondes ou plaque chauffante.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre UltraSpec-Agarose™, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, micropipette étalonnée, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.