Imprimer
Pipettes monocanal à volume variable
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
589 590 591 589-1 589-2 591-1 592-1 593-1
613-1356EA 105 EUR
613-1356 613-1359 613-1360 613-1357 613-1358 613-1361 613-1362 613-1363
Pipettes monocanal à volume variable
Pipettes Pipetteurs
Pipettes portables à conception robuste avec des volumes compris entre 0,1 et 5000 µl. Elles sont faciles à utiliser, précises et utilisent des pointes de micropipettes standard.
  • Volume facile à sélectionner par torsion de la partie supérieure
  • Sa conception légère et l'éjecteur de pointe rendent le fonctionnement aisé et rapide
  • Outil et instructions inclus pour auto-étalonnage