Imprimer
Pipettes monocanal, volume fixe, MiniPipets
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
585 586 588 586-1 587-2 588-1 588-2 588-3 588-4
613-1345EA 12.1 EUR
613-1345 613-1346 613-1351 613-1347 613-1350 613-1352 613-1353 613-1354 613-1355
Pipettes monocanal, volume fixe, MiniPipets
Pipettes Pipetteurs
Micropipettes utilisant des pointes de pipette standard. Elles ne nécessitent pas d'étalonnage et évitent pratiquement toute erreur de mesure de volume.
  • Code couleur
  • Solides et faciles à utiliser
  • Grande précision