Imprimer
Balance d'expédition COURIER™ 3000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30746021 30746022 30746023 30746025 30809911 30809912 30809913 30809914 30809915
OHAU30746021EA 252 EUR
OHAU30746021 OHAU30746022 OHAU30746023 OHAU30746025 OHAU30809911 OHAU30809912 OHAU30809913 OHAU30809914 OHAU30809915
Balance d'expédition COURIER™ 3000
Balances
Les balances d'expédition de la série Courier 3000, leurs interfaces intuitives et conviviales, leurs écrans lumineux et leur construction en acier à profil bas garantissent durabilité et fiabilité des bureaux aux entrepôts et même aux cabinets vétérinaires (la Courier 3000 est efficace pour peser les petits animaux). Polyvalent et efficace.
  • Pour peser et maintenir l'affichage
  • Affichage LCD à 4 chiffres et 7 segments avec rétroéclairage blanc, chiffres de 28 mm de hauteur
  • Indicateur ABS, plate-forme et cadre en acier avec revêtement en poudre
  • Protection contre les surcharges à 150 %
  • Adaptateur secteur inclus
  • 100 heures avec piles jetables
  • Construction de la plate-forme en acier peint
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant