Imprimer
CRS 300 HC Filters
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
202330-B 202330-SS 202332-B 202332-SS
SGEA202330-BEA 177 EUR
SGEA202330-B SGEA202330-SS SGEA202332-B SGEA202332-SS
CRS 300 HC Filters
Filtres Filtres à gaz
  • Capacity: 45 g
  • Efficiency: <5 ppb