Imprimer
Bagues Vespel® GC
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
212100 212103 212104 212105 212108 212110 212112 212124 212125 212164 212165 212168 2121XX 212200 212201 212205 212208 212210 212222 212228 2122XX 212400 212406 212410 212420 2124XX 212204
SGEA212100EA 54.3 EUR
SGEA212100 SGEA212103 SGEA212104 SGEA212105 SGEA212108 SGEA212110 SGEA212112 SGEA212124 SGEA212125 SGEA212164 SGEA212165 SGEA212168 SGEA2121XX SGEA212200 SGEA212201 SGEA212205 SGEA212208 SGEA212210 SGEA212222 SGEA212228 SGEA2122XX SGEA212400 SGEA212406 SGEA212410 SGEA212420 SGEA2124XX SGEA212204
Bagues Vespel® GC
Raccords et connecteurs
Les bagues GC Vespel sont fabriquées à 100 % en polyimide haute température, un matériau polymère dur qui tend à se sceller de façon permanente aux colonnes capillaires lorsqu'il est utilisé. Un couple ferme est nécessaire pour comprimer et sceller.
  • Fabriqués en polyimide Dupont haute température
  • Non réutilisables
  • Le Vespel a tendance à se rétracter à la suite de cycles répétés de chauffage et de refroidissement.
  • Les embouts polymères sont les plus durs, un couple de serrage est donc nécessaire pour les comprimer et les sceller
Elles sont excellentes pour créer des joints sur le métal ou le verre et ont une longue durée de vie. Le 100% Vespel est essentiellement non poreux à l'oxygène, il est donc idéal pour les interfaces GC/MS, où la perméation de l'air peut augmenter le signal de fond et contribuer à la dégradation de la phase. Ces raccords sont également plus performants lorsqu'ils sont isothermes ou isolés des variations de température du four.
Ces bagues sont conçues pour une utilisation jusqu'à 350 °C.