Imprimer
Sachets de stérilisation par irradiation gamma, auto-scellés
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3312IRD 3315IRD 3320IRD 3322IRD 3330IRD 3334IRD 3335IRD
KACC3312IRDEA 386 EUR
KACC3312IRD KACC3315IRD KACC3320IRD KACC3322IRD KACC3330IRD KACC3334IRD KACC3335IRD
Sachets de stérilisation par irradiation gamma, auto-scellés
Sachets Poches de stérilisation
Les sachets de stérilisation par irradiation gamma peuvent être utilisés comme emballage primaire, secondaire ou tertiaire des produits qui seront soumis à un traitement par irradiation gamma ou à une stérilisation.
  • Convient à l'emballage d'articles qui seront exposés à des doses de rayonnement gamma comprises entre 15 et 50 kGy
  • Après le traitement par irradiation, l'indicateur de processus passe du jaune au rouge
  • Les sachets protègent leurs contenus des facteurs environnementaux susceptibles de compromettre la stérilité
  • Fabriqués en polyoléfine de qualité médicale transparente et résistante, d'une épaisseur de 3 mil, ils sont dotés d'une fermeture adhésive auto-scellante
  • Présentent une entaille de départ pour faciliter l'ouverture du sachet sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des instruments coupants, ce qui pourrait endommager le contenu
  • Les sachets de stérilisation par irradiation gamma ne sont pas autoclavables
Matériau : LDPE
Type de fermeture : Autocollant
Stérilité : Non stérile
Sans latex : Oui
Certifications: Certificat de conformité.