Imprimer
Balance semi-micro Adventurer®
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30852307 30852308 30852309 30852310 30852311 30852312
611-5608EA 5530 EUR
611-5608 611-5609 611-5610 611-5611 611-5612 611-5613
Balance semi-micro Adventurer®
Balances
Balance intuitive conçue pour le pesage de routine. Trouvant l'équilibre idéal entre des fonctionnalités inventives et des capacités de pesage fonctionnelles et simples, l'OOAUS Adventurer intègre toutes les applications nécessaires aux activités de pesage et de mesure de routine. Avec un écran tactile couleur, une gestion des utilisateurs à trois niveaux pour répondre aux capacités de conformité GLP/GMP, deux ports USB et bien plus encore, Adventurer est la balance la plus complète de sa catégorie.
  • Écran tactile couleur, interface utilisateur basée sur des icônes et conception ergonomique - les rendant faciles à configurer et à utiliser
  • Des fonctionnalités telles que des modes de pesage spécialisés, de multiples options de connectivité et AutoCal™ offrent polyvalence et flexibilité pour une variété d'applications
  • Une construction durable, de grandes surfaces de pesée, une conception de pare-brise peu encombrante et un couvercle d'utilisation complet du boîtier permettent une utilisation dans les environnements de laboratoire, d'éducation et industriels
  • Deux ports USB, un port hôte USB avant est facilement accessible pour charger des données et un deuxième périphérique USB est situé à l'arrière de la balance qui peut être utilisé pour une imprimante/PC
  • Adventurer est conçu avec diverses fonctionnalités d'économie d'énergie qui aident à réduire l'impact environnemental. Il s'agit notamment de l'arrêt automatique et des commandes de luminosité.
  • Adventurer dispose d'un pare-brise peu encombrant conçu pour améliorer l'expérience utilisateur et l'accessibilité
Facile à relier à l'imprimante Zebra et dispose d'un modèle d'impression d'étiquettes intégré.
La fonction de clonage vous permet d'enregistrer les paramètres utilisateur et d'application sur une clé USB qui peut être facilement utilisée pour configurer des balances Adventurer supplémentaires.
L'indication de poids d'échantillon inférieur au minimum indique clairement que le poids actuel de votre échantillon est inférieur à la limite minimale définie. Il vous suffit d'augmenter le poids de votre échantillon pour garantir des résultats conformes à vos normes.
La fonction de gestion des utilisateurs garantit la sécurité et la traçabilité des données. La fonction de gestion des utilisateurs à trois niveaux garantit la sécurité des données et les exigences de traçabilité des données. Un administrateur, deux superviseurs et 10 utilisateurs ont une accessibilité prédéfinie dans le logiciel.
L'horloge en temps réel avec fonction de données GLP/GMP maintient l'heure exacte même en cas de panne de courant. La fonctionnalité de données BPL permet d'enregistrer le nom de l'échantillon, le nom du projet et l'identifiant de la balance afin de répondre aux exigences de traçabilité et de conformité.
Certifications: Métrologie (modèles AX…M… uniquement) : OIML R76 ; EN 45501 ; Sécurité des produits : IEC/EN 61010-1 ; Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 (Classe B, exigences de base) ; Marques de conformité : UKCA, CSA ; Autre : WEEE, RoHs.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison: Livré avec adaptateur secteur et housse de protection en plastique.
Attention:
Commander maintenant