Ces gants sont un produit polyvalent pour une utilisation dans des environnements froids ainsi que pour la protection contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C.
- Flexibilité et sensibilité extrêmement élevées grâce au revêtement élastique
- Étanche pour la manipulation de pièces humides dans des environnements froids
- Gant d'hiver à deux couches
- Entièrement recouvert d'un revêtement antidérapant sur la paume
- Protection légère contre les coupures pour un risque mécanique accru
Le revêtement flexible en latex naturel permet de saisir facilement les objets sans effort supplémentaire. Le revêtement antidérapant noir assure une prise en main sûre.
Domaines d'application : Travaux de béton et de construction, entrepôts (réfrigérés), utilisation de chariots élévateurs, échafaudages.
Certifications: Certifié selon la norme EN ISO 21420:2020/EN 388:2016 + A1:2018/EN 407:2020/EN 511:2006.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: