Imprimer
Gants chirurgicaux en latex, ENCORE® Latex texturés
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
330101055 330101060 330101065 330101070 330101075 330101080 330101085 330101090
ANSM330101055EA 79.7 EUR
ANSM330101055 ANSM330101060 ANSM330101065 ANSM330101070 ANSM330101075 ANSM330101080 ANSM330101085 ANSM330101090
Gants chirurgicaux en latex, ENCORE® Latex texturés
Gants
Gants chirurgicaux en latex sans poudre garantissant une prise sûre pour une manipulation sûre des instruments.
  • Finition texturée: Prise sûre des instruments dans des conditions sèches ou humides
  • Épaisseur optimisée : Équilibre idéal entre sensibilité tactile et protection
  • Technologie d'enfilage exclusive : Enfilage et retrait sans effort avec les mains sèches ou humides
Préhension améliorée : La finition texturée de ces gants stériles en latex offre une adhérence exceptionnelle des instruments médicaux dans des conditions sèches ou humides, ce qui en fait des gants extérieurs idéaux lors d'un double gantage.
Sensibilité tactile accrue : La formulation et les processus uniques du latex permettent d'optimiser l'épaisseur de ces gants stériles pour que le porteur puisse bénéficier de la sensation idéale équilibre entre sensibilité tactile et protection des mains.
Enfilage et retrait sans effort : Les gants chirurgicaux texturés en latex ENCORE® sont conçus avec un revêtement interne exclusif pour faciliter l'enfilage à sec et humide lors de la première utilisation ou lors des changements peropératoires.
Testés contre la chimiothérapie : Testés selon la norme ASTM D6978, ces gants en latex texturé peuvent être utilisés en toute sécurité avec une large gamme de médicaments de chimiothérapie.
Recommandé pour :
Préhension améliorée dans les environnements humides
Confort supplémentaire lors de procédures longues et prolongées
Enfilage humide
Utilisation comme gant extérieur lors d'un double gantage
Certifications: ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4,
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: 50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton/caisse ; 200 paires par carton/caisse.
Attention: L'utilisation sûre de ces gants par des personnes sensibilisées au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.