Imprimer
Gants de protection chimique en nitrile AlphaTec® 58-201
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
58-201/10 58-201/8 58-201/9
ANSE58-201/10EA 130 EUR
ANSE58-201/10 ANSE58-201/8 ANSE58-201/9
Gants de protection chimique en nitrile AlphaTec® 58-201
Gants
Utilisant une formulation unique, les gants AlphaTec® 58-201 offrent une solution de protection polyvalente qui peut être appliquée à une large gamme d'applications et d'environnements.
  • Technologie AnsellGrip pour une meilleure adhérence dans des conditions humides et huileuses
  • Conçus pour protéger à des températures de −40 à +250 °C (482 °F)
  • La doublure en acrylique garde les mains au chaud dans des conditions froides et les protège lors des applications de contact thermique
  • La barrière chimique en nitrile offre une protection contre une large gamme de produits chimiques
Les gants AlphaTec® 58-201 sont recommandés pour une utilisation dans toutes les applications de transformation des aliments en contact avec les aliments, le stockage à froid, la transformation des fruits de mer, la manipulation de produits chimiques, le traitement et la préparation de produits chimiques, l'utilisation de conciergerie, le nettoyage et les applications de maintenance.
Préhension améliorée : Les gants chimiques AlphaTec® 58-201 sont dotés de la technologie Ansell Grip™, qui assure une tenue plus solide et plus sûre dans les environnements humides et huileux. Protections renforcées : Ces gants résistants au froid et à la chaleur sont également conçus pour protéger les mains à des températures allant de −40 à +250 °C tout en offrant une protection chimique.
Confort accru : Grâce à leur doublure en acrylique, les gants de sécurité verts AlphaTec® 58-201 offrent de la chaleur dans les environnements froids et retardent le transfert de chaleur dans les applications de contact thermique. Protection supplémentaire : Ces gants enduits de nitrile assurent une résistance chimique supérieure, ce qui les rend idéaux pour diverses applications et environnements.
Certifications: ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN407:2020, EN 511:2006, Contact alimentaire.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Les gants sont emballés par 6 paires par sac en polyéthylène, 9 sacs en polyéthylène par caisse.
Attention:
Commander maintenant