Le système Speedcal Mobile a été développé pour répondre aux exigences spécifiques de l'étalonnage des pipettes multicanaux. Sa conception innovante et sa technologie sophistiquée simplifient l'ensemble du processus d'étalonnage. La connexion parallèle de jusqu'à 12 balances, qui déterminent simultanément les volumes distribués à partir d'une pipette multicanaux, font de Speedcal Mobile le système le plus rapide et le plus efficace du marché pour cette tâche. L'interface Web Service intégrée permet de connecter Speedcal Mobile à tous les logiciels d'étalonnage de pipettes. Speedcal Mobile est adapté à une utilisation à long terme dans les laboratoires.
- Résolution : 0,01 mg
- Temps de stabilisation : <4 secondes
- Dimensions de la boîte électronique : 600×450×150 mm
- Poids de la boîte électronique : 5 kg
- Poids de transport de la mallette : ~45 kg
- Dimensions de transport de la mallette : 610×485×608 mm
- Poids de transport : ~95 kg
- Dimensions de transport de la palette : 800×665×910 mm
La connexion parallèle de jusqu'à 12 balances, qui déterminent simultanément les volumes distribués à partir d'une pipette multicanaux, font de Speedcal Mobile le système le plus rapide et le plus efficace du marché pour cette tâche.
Certifications: DIN EN ISO 8655 10.3; ISO17025; ISO8655
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention: