Imprimer
Gants industriels HyFlex® 11-729
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-729/6 11-729/7 11-729/8 11-729/9 11-729/10 11-729/11 11-729/12
ANSE11-729/6EA 157 EUR
ANSE11-729/6 ANSE11-729/7 ANSE11-729/8 ANSE11-729/9 ANSE11-729/10 ANSE11-729/11 ANSE11-729/12
Gants industriels HyFlex® 11-729
Gants
Il s'agit de gants en polyuréthane adaptés aux écrans tactiles qui offrent un confort et une dextérité accrus.
  • Insert en carbone dans l'index et le pouce : Compatibilité avec les écrans tactiles
  • Spandex dans la doublure et le revêtement : Pour des gants EPI avec une grande dextérité
  • Résistance aux coupures INTERCEPT: Protection améliorée des mains
  • Matériau du revêtement: Polyuréthane
Tactilité accrue : Les inserts en carbone dans l'index et le pouce du HyFlex® 11-729 augmentent la sensibilité tactile de ces gants industriels, garantissant ainsi la compatibilité avec les écrans tactiles.
Confort accru : Le Lycra® HPPE également présent dans la doublure offre aux travailleurs un confort accru en atténuant les efforts répétitifs.
Dextérité améliorée : Le revêtement et la doublure en Spandex® de ces gants de sécurité industriels permettent une protection des mains avec une dextérité accrue et une fatigue réduite des mains.
Protection supplémentaire : Le mélange de fils et de fibres de la technologie INTERCEPT Cut Resistance assure une certaine protection contre les coupures.
Adhérence améliorée : Le revêtement en polyuréthane des gants de travail industriels HyFlex® 11-729 assure une bonne adhérence, pour une manipulation sûre dans des conditions sèches ou légèrement huileuses.
Ils sont utilisés dans des industries telles que l'automobile, le transport, la construction, la fabrication du verre, les machines et équipements, la maintenance, la fabrication de métaux.
Il est recommandé pour l'aéronautique, l'assemblage de pièces et composants métalliques, l'assemblage d'électroménagers, la réparation et le remplacement de vitres, la manipulation de pièces métalliques tranchantes ou irrégulières, le moulage par injection sous pression.
Certifications: Il est certifié EN ISO 21420:2020.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant