Imprimer
ActivArmr® Gants en cuir de chèvre 96-002
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
96-002/10 96-002/11 96-002/12 96-002/7 96-002/8 96-002/9
ANSE96-002/10EA 446 EUR
ANSE96-002/10 ANSE96-002/11 ANSE96-002/12 ANSE96-002/7 ANSE96-002/8 ANSE96-002/9
ActivArmr® Gants en cuir de chèvre 96-002
Gants
Protecteurs en cuir de chèvre, pour une durée de vie prolongée des gants basse tension et une meilleure sécurité des mains. Conçus pour être portés par-dessus des gants de sécurité électrique de classe 0 et 00, ces protecteurs en cuir peuvent prolonger considérablement la durée de vie.
  • Prolongez la durée de vie des gants isolants en caoutchouc tout en offrant une excellente protection des mains
  • Fournit une protection contre les coupures, les perforations et l'abrasion
  • Fabriqué selon les normes ASTM D120 et EN 60903
  • Convient pour être porté avec des gants de classe 0 et 00
Les protections ActivArmr® 96-002 sont fabriquées en cuir de chèvre de première qualité, améliorant la sécurité des mains lors de travaux électriques avec (ou à proximité) de composants sous tension, tout en offrant une résistance modérée à l'abrasion, à la perforation et aux coupures. La formulation en cuir offre également une excellente dextérité, pour un EPI électrique véritablement facile à utiliser.
Certifications: EN 388:2016 (2111B), ISO 9001, ASTM F496, ASTM F696
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Les gants sont emballés individuellement par paire.
Attention:
Commander maintenant