Imprimer
Acide sulfurique
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 142 EUR
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Acide sulfurique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9